Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 200 μg | Przewidywany termin wysyłki20 kwietnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1760,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1760,00 zł
Przewidywany termin wysyłki20 kwietnia 2026Szczegóły
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
2H4A7, monoclonal
species reactivity
rat, mouse, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Ctnnb1(12387)
General description
Immunogen
Application
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Czynniki transkrypcyjne
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-301, niestymulowany lizat komórek A431. Dodać 2,5 µl 2-merkaptoetanolu/100 µl lizatu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 µg zredukowanego lizatu na pas do minigelów.
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate ALEXA FLUOR™ 647 |
| species reactivity rat, mouse, human | species reactivity rat, mouse, human | species reactivity human | species reactivity human, mouse |
| clone 2H4A7, monoclonal | clone 7F7.2, monoclonal | clone 12F7, monoclonal | clone 8E7, monoclonal |
| antibody form purified antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified antibody | antibody form purified antibody |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1