Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 200 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1820,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1820,00 zł
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
7A6, monoclonal
species reactivity
mouse, Saccharomyces cerevisiae, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PPP2CA(5515)
General description
Immunogen
Application
Sygnalizacja
Neuronauka
Kinazy i fosfatazy
Choroby neurodegeneracyjne
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-301, niestymulowany lizat komórek A431. Dodać 2,5 µl 2-merkaptoetanolu/100 µl lizatu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 µg zredukowanego lizatu na pas do minigelów.
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| antibody form culture supernatant | antibody form ascites fluid | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| species reactivity mouse, Saccharomyces cerevisiae, human | species reactivity vertebrates | species reactivity bovine, rat, human, mouse | species reactivity human, mouse, Xenopus, pig, rat |
| clone 7A6, monoclonal | clone 4b7, monoclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source rabbit | biological source rabbit |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 05-545 | 04053252281099 |