Przejdź do
05-235
Przeciwciało anty-EF1α, klon CBP-KK1
clone CBP-KK1, Upstate®, from mouse
Synonim(y):
Antygen nowotworowy CTCL, białko podobne do EF1a, czynnik elongacji 1 A-1, czynnik elongacji Tu, członek klastra receptorów leukocytów 7, supresor raka szyjki macicy 3, podjednostka alfa czynnika elongacji 1, czynnik elongacji 1-alfa, czynnik elongacji translacji eukariotycznej.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
200 μg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1960,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
CBP-KK1, monoclonal
Application:
IP, WB
Citations:
105
1960,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
CBP-KK1, monoclonal
species reactivity
bacteria, Saccharomyces cerevisiae
species reactivity (predicted by homology)
mammals
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... EEF1A1(1915)
General description
53 kDa
Ludzki eukariotyczny czynnik elongacji translacji 1 alfa ma dwie izoformy, alfa 1 i alfa 2. Gen izoformy alfa 1 koduje podjednostkę kompleksu czynnika elongacji 1, który jest odpowiedzialny za enzymatyczne dostarczanie aminoacylo-tRNA do rybosomu. Izoforma alfa 1 ulega ekspresji w mózgu, łożysku, płucach, wątrobie, nerkach i trzustce. Druga izoforma (alfa 2) ulega ekspresji w mózgu, sercu i mięśniach szkieletowych.
Izoforma alfa 1 jest identyfikowana jako autoantygen u 66% pacjentów z zespołem Felty'ego. Stwierdzono, że gen dla izoformy alfa 1 ma wiele kopii na wielu chromosomach, z których niektóre, jeśli nie wszystkie, reprezentują różne pseudogeny. Gen dla izoformy alfa 2 może mieć krytyczne znaczenie dla rozwoju raka jajnika.
Immunogen
Surowe białka wiążące kalmodulinę z Trypanosoma brucei izolowane przy użyciu chromatografii powinowactwa kalmoduliny. Klon CBP-KK1.
Application
Immunoprecypitacja:
4 µg poprzedniej partii immunoprecypitowało EF1α z lizatu komórek A431 RIPA.
Kategoria badawcza
Transport białek
Podkategoria badawcza
Metabolizm RNA i białka wiążące
Białko wiążące RNA (RBP)
Wykryj EF1α przy użyciu tego przeciwciała anty-EF1α, klon CBP-KK1 zatwierdzony do stosowania w IP i WB.
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje EF-1α (czynnik elongacji-1 alfa), Mr 53 kDa. Sporadycznie białko o masie 38 kDa jest również wykrywane w lizacie komórek A431.
Physical form
Chromatografia białka G
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG1κ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-glicyny, pH 7,4, 0,15 M NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania:
Po otrzymaniu, a przed zdjęciem korka, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Kontrola
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-301, niestymulowany lizat komórek A431. Dodać 2,5 µl 2-merkaptoetanolu/100 µl lizatu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 µg zredukowanego lizatu na pas do minigelów.
Routinely evaluated on RIPA lysates from non-stimulated A431 cells, human Jurkat or mouse 3T3/A31.
Western Blot Analysis:
0.5-2 µg/mL of this lot detected EF1α in RIPA lysates from non-stimulated A431 cells. Previous lots detected EF1α in human Jurkat and mouse 3T3/A31 RIPA cell lysates.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB4200657ABE48HPA040688
species reactivity
bacteria, Saccharomyces cerevisiae
species reactivity
bovine, mouse, rat, human, monkey, canine
species reactivity
rat, human, mouse
species reactivity
human
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
clone
CBP-KK1, monoclonal
clone
EF48
clone
polyclonal
clone
polyclonal
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
All eukaryotic organisms require tight regulation of gene expression for complex processes such as development, differentiation, cell specification, and responses to environmental stimuli. Many genes are regulated post-transcriptionally, in addition to transcriptional mechanisms of gene regulation. RNA-binding proteins (RBPs) are essential for post-transcriptional gene regulation, linking transcription and translation in many processes including transcription, splicing, export, rate of translation and turnover. In all of these events, RBPs coordinate regulation of the amount of protein produced from mRNA transcripts.
Co-infection with the friend retrovirus and mouse scrapie does not alter prion disease pathogenesis in susceptible mice.
Leblanc, P; Hasenkrug, K; Ward, A; Myers, L; Messer, RJ; Alais, S; Timmes, A; Priola, SA; Priola, S
Testing null
S R Kimball et al.
The Journal of biological chemistry, 274(17), 11647-11652 (1999-04-17)
Regulation of translation of mRNAs coding for specific proteins plays an important role in controlling cell growth, differentiation, and transformation. Two proteins have been implicated in the regulation of specific mRNA translation: eukaryotic initiation factor eIF4E and ribosomal protein S6.
CDK2 catalytic activity and loss of nuclear tethering of retinoblastoma protein in childhood acute lymphoblastic leukemia.
Schmitz, NM; Leibundgut, K; Hirt, A
Leukemia null