Przejdź do
05-23-2401
Kalcytonina, łosoś
Calcitonin, Salmon, CAS 47931-85-1, is a 32 amino acid synthetic calcitonin that is shown to stimulate bone formation and inhibit bone resorption. Has ability to cross mucous membranes.
Synonim(y):
Calcitonin, Salmon
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C145H240N44O48S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
3431.85
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Produkt 05-23-2401 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
sterility
non-sterile
assay
≥98% (HPLC)
form
lyophilized
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
solubility
5% acetic acid: 1 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C145H240N44O48S2/c1-65(2)45-86(175-139(232)110(70(11)12)183-136(229)99-63-239-238-62-79(148)117(210)178-96(59-191)134(227)174-92(52-104(151)202)131(224)172-90(49-69(9)10)129(222)180-98(61-193)135(228)187-114(74(16)197)142(235)181-99)118(211)158-55-106(204)162-80(25-18-20-40-146)120(213)169-89(48-68(7)8)128(221)179-97(60-192)133(226)167-83(34-37-102(149)200)122(215)165-85(36-39-109(207)208)123(216)171-88(47-67(5)6)127(220)173-91(51-77-54-156-64-161-77)130(223)164-81(26-19-21-41-147)121(214)170-87(46-66(3)4)126(219)166-84(35-38-103(150)201)125(218)186-113(73(15)196)141(234)177-94(50-76-30-32-78(199)33-31-76)143(236)189-44-24-29-101(189)137(230)168-82(27-22-42-157-145(154)155)124(217)185-112(72(14)195)140(233)176-93(53-105(152)203)132(225)184-111(71(13)194)138(231)160-56-107(205)163-95(58-190)119(212)159-57-108(206)182-115(75(17)198)144(237)188-43-23-28-100(188)116(153)209/h30-33,54,64-75,79-101,110-115,190-199H,18-29,34-53,55-63,146-148H2,1-17H3,(H2,149,200)(H2,150,201)(H2,151,202)(H2,152,203)(H2,153,209)(H,156,161)(H,158,211)(H,159,212)(H,160,231)(H,162,204)(H,163,205)(H,164,223)(H,165,215)(H,166,219)(H,167,226)(H,168,230)(H,169,213)(H,170,214)(H,171,216)(H,172,224)(H,173,220)(H,174,227)(H,175,232)(H,176,233)(H,177,234)(H,178,210)(H,179,221)(H,180,222)(H,181,235)(H,182,206)(H,183,229)(H,184,225)(H,185,217)(H,186,218)(H,187,228)(H,207,208)(H4,154,155,157)
InChI key
BBBFJLBPOGFECG-UHFFFAOYSA-N
General description
Syntetyczna kalcytonina z łososia. Peptyd o 32 resztach aminokwasowych, który stymuluje tworzenie kości i hamuje ich resorpcję. Ma zdolność przenikania przez błony śluzowe. Nie ma znaczącego wpływu na akumulację fosforanu inozytolu.
Syntetyczna kalcytonina łososiowa. Kalcytonina jest jednołańcuchowym hormonem peptydowym składającym się z 32 reszt aminokwasowych z mostkiem dwusiarczkowym między cysteinami 1 i 7. Jest ona wytwarzana w komórkach parafolikularnych C tarczycy i stymuluje tworzenie kości przez osteoblasty oraz hamuje resorpcję kości. Wydaje się, że część działania kalcytoniny polega na zwiększaniu stężenia cAMP w osteoklastach. Ma zdolność przenikania przez błony śluzowe. Nie ma znaczącego wpływu na akumulację fosforanu inozytolu.
Packaging
Tak
Physical form
Sprzedawane na podstawie zawartości peptydów.
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 1 miesiąca w temperaturze -20°C.
Other Notes
Gennari, C. i Agnusdei, D. 1994. Br. J. Clin. Pract.48, 196.
Reginster, J.Y. 1993. Osteoporos. Int. 3 ( Suppl. 2), S3.
MacIntyre, I. et al. 1988. Clin. Orthop.217, 45.
Chambers, T.J., et al. 1985. J. Pathol.145, 297.
H-Cys¹-Ser-Asn-Leu-Ser-Thr-Cys⁷-Val-Leu-Gly-Lys-Leu-Ser-Gln-Glu-Leu-His-Lys-Leu-Gln-Thr-Tyr-Pro-Arg-Thr-Asn-Thr-Gly-Ser-Gly-Thr-Pro-NH₂(wiązanie disiarczkowe: 1 → 7)
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kalcytonina, łosoś
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
05-23-2401-25MG04055977226690