Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C34H50N5NaO7
Masa cząsteczkowa:
663.78
NACRES:
NA.28
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
lyophilized solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥95% (HPLC)
Quality Segment
form
lyophilized solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated
color
white to off-white
solubility
0.01% NH4OH: 1 mg/mL, DMSO: 2 mg/mL, methanol: water (3:1): 2 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Wysoce selektywny antagonista receptora ETB (IC50 = 1,2 nM).
Wysoce selektywny i konkurencyjny antagonista receptora ETB (IC50 = 1,2 nM).
Biochem/physiol Actions
Docelowe IC50: 1,2 nM jako antagonista receptora ETB
Główny cel
Antagonista receptora ETB
Antagonista receptora ETB
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: nie
Preparation Note
Po odtworzeniu, podzielić na porcje i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe DMSO i Methano:H₂O są stabilne przez okres do 2 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Okada, M., and Nishikibe, M. 2002. Cardiovasc. Drug Reviews20, 53.
Taniai, H., et al. 2001. Hepatology33, 894.
Fukuroda, T., et al. 1994. Biochem. Biophys. Res. Commun.199, 1461.
Ishikawa, K., et al. 1994. Proc. Natl. Acad. Sci. USA91, 4892.
Taniai, H., et al. 2001. Hepatology33, 894.
Fukuroda, T., et al. 1994. Biochem. Biophys. Res. Commun.199, 1461.
Ishikawa, K., et al. 1994. Proc. Natl. Acad. Sci. USA91, 4892.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 05-22-3838-1MG | 04055977225051 |
| 05-22-3838-5MG | 04055977225068 |