Przejdź do
05-206
Anti-Laminin beta 2 (LAMB2) Antibody
UPSTATE®, rat monoclonal, A5
Synonim(y):
Anti-LAMS, Anty-PIERS, Anty-PNPHS5
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 μg
Sprawdź dostępność w koszyku
2240,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
A5, monoclonal
Species reactivity:
mouse, human
Application:
IHC, IP
Citations:
44
2240,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Przeciwciało przeciw lamininie B2, klon A5, clone A5, Upstate®, from rat
biological source
rat
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
A5, monoclonal
species reactivity
mouse, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... LAMB2(3913)
General description
196 kDa
Immunogen
Murine EHS laminin
Application
Anti-Laminin B2 Antibody, klon A5 jest przeciwciałem przeciwko lamininie B2 do stosowania w IP, IH.
Kategoria badawcza
Struktura komórki
Nie zalecane dla WB.
Podkategoria badawcza
Białka ECM
Biochem/physiol Actions
Laminina o łańcuchu B2; nie reaguje krzyżowo z innymi składnikami błony podstawnej lub fibronektyną
Physical form
0.1M Tris-glicyna, pH 7.0
Chromatografia białka G
Format: Oczyszczony
Preparation Note
2 lata w temperaturze -20°C
Analysis Note
routinely evaluated on unfixed, frozen monkey brain sections
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
05-753MAB1914PAB2034
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human
species reactivity
mouse, human
species reactivity
mouse
clone
A5, monoclonal
clone
6F-H2, monoclonal
clone
A5, monoclonal
clone
polyclonal
biological source
rat
biological source
mouse
biological source
rat
biological source
rabbit
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
Gene Information
human ... LAMB2(3913)
Gene Information
human ... WT1(7490)
Gene Information
human ... LAMC1(3915)
Gene Information
mouse ... Lama1(16772)
UniProt accession no.
P55268
UniProt accession no.
P19544
UniProt accession no.
P11047
UniProt accession no.
P25391
Still not finding the right product?
lub
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
05-20604053252473906