Informacje o tej pozycji
biological source
mouse
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
GD11, monoclonal
species reactivity
avian, mink, mouse, rat, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SRC(6714)
General description
Niektóre retrowirusy wywołujące nowotwory (takie jak wirus mięsaka Rousa (RSV)) zawierają gen zwany v-src (wirus mięsaka). Stwierdzono, że gen v-src w RSV jest niezbędny do powstawania raka.
Kinazy tyrozynowe Src przekazują sygnały zależne od integryn, które mają kluczowe znaczenie dla ruchu i proliferacji komórek. Cechami charakterystycznymi transformacji indukowanej przez v-src są zaokrąglenie komórki i tworzenie bogatych w aktynę podosomów na podstawowej powierzchni komórki. Struktury te są skorelowane ze zwiększoną inwazyjnością, procesem uważanym za niezbędny do przerzutów.
v-src nie posiada C-końcowego hamującego miejsca fosforylacji, a zatem jest konstytutywnie aktywny, w przeciwieństwie do normalnego src (c-src), który jest aktywowany tylko w pewnych okolicznościach, w których jest to wymagane (np. sygnalizacja czynnika wzrostu). v-src jest zatem pouczającym przykładem onkogenu, podczas gdy c-src jest proto-onkogenem.
Immunogen
Application
Sygnalizacja
Sygnalizacja cytoszkieletowa
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Zawiera kontrolę pozytywną: Lizat komórek A431 bez stymulacji (12-301). Komórki fibroblastów zarodka kurzego (CEF) wyrażające białko Src i umieszczone na fibronektynie lub niestymulowany lizat ludzkich komórek A431.
Legal Information
Disclaimer
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało anty-Src, klon GD11
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Powiązane treści
QCM™ Gelatin Invadopodia Assays provide optimized materials and protocols to enable reproducible analysis of invadopodia in invasive tumor cells (Catalog No. ECM670 for green fluorescence, Catalogue No. ECM671 for red fluorescence). Reagents are provided for coating glass culture surfaces with fluorescent matrix and for colocalizing the actin cytoskeleton and nuclei with invadopodial degradation sites. This assay may also be used for assessing the activity of inhibitors and promoters of invadopodia formation and function. Furthermore, different cell types and individual cells in heterogeneous populations may be analyzed for invasive potential. Finally, the assay kits provide troubleshooting suggestions, recommendations for coating on multiple substrate formats, and example studies in several assay systems (e.g., various cell types, time-course studies, degradation modulation).