Przejdź do
05-1471
Przeciwciało anty-Rictor, klon 9F1.2
clone 9F1.2, from mouse
Synonim(y):
Rictor, AVO3, niewrażliwy na rapamycynę towarzysz mTOR, mAVO3
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki09 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1610,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
9F1.2, monoclonal
Application:
IP, WB
Citations:
6
1610,00 zł
Przewidywany termin wysyłki09 czerwca 2026Szczegóły
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1854
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
9F1.2, monoclonal
species reactivity
human, mouse, rat
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... RICTOR(253260)
General description
190 kDa Obserwowane
Rictor, kompleks niewrażliwy na rapamycynę, jest częścią kompleksu kinazy mTORC2, który jest odpowiedzialny za fosforylację kinazy z motywem hydrofobowym Akt/PKB. Kompleks ten obejmuje również mTOR, mSin1 i mLST8/GL. mTORC2 jest aktywowany przez czynniki wzrostu i inne sygnały mitogenne.
Immunogen
Rekombinowane białko odpowiadające ludzkiemu Rictor.
Application
Immunoprecypitacja:
Reprezentatywne dane partii.
Rozcieńczenie 1 ug/mL tego przeciwciała immunoprecypitowało Rictor ze 100 mg lizatu HEK293.
Przeciwciało anty-Rictor, klon 9F1.2 wykrywa poziom Rictor i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w WB i IP.
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje Rictor.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona immunoglobulina w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4, 150 mM NaCl) z 0,05% azydkiem sodu.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek HEK293.
Analiza Western Blotting: 1 µg/ml tego przeciwciała wykryło Rictor na 10 µg lizatu komórek HEK293.
Evaluated by Western Blotting on 10 mg of HEK293 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
05-147005-156409-217
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
clone
9F1.2, monoclonal
clone
1H6.2, monoclonal
clone
21A12.2, monoclonal
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse, rat
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human
species reactivity
human
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity purified immunoglobulin
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zheng Wang et al.
Neoplasia (New York, N.Y.), 23(11), 1147-1165 (2021-10-28)
Epithelial-mesenchymal transition (EMT) contributes to tumor invasion, metastasis and drug resistance. AKT activation is key in a number of cellular processes. While many positive regulators for either EMT or AKT activation have been reported, few negative regulators are established. Through
Sharon K Kuss-Duerkop et al.
PLoS pathogens, 13(9), e1006635-e1006635 (2017-09-28)
Influenza A virus usurps host signaling factors to regulate its replication. One example is mTOR, a cellular regulator of protein synthesis, growth and motility. While the role of mTORC1 in viral infection has been studied, the mechanisms that induce mTORC1
Mahefatiana Andrianifahanana et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 30(11), 3733-3744 (2016-11-03)
TGF-β plays a central role in the pathogenesis of fibroproliferative disorders. Defining the exact underlying molecular basis is therefore critical for the development of viable therapeutic strategies. Here, we show that expression of the facilitative glucose transporter 1 (GLUT1) is