Przejdź do
05-1307
Przeciwciało przeciw ubikwitynie, specyficzne dla Lys48, klon Apu2, królicze monoklonalne
clone Apu2, from rabbit
Synonim(y):
Anti-HEL-S-50
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
biological source
rabbit
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
Apu2, monoclonal
species reactivity
rabbit, mouse, human, rat
technique(s)
cell based assay: suitable, flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... UBAP2(55833)
General description
BIAŁKO DI-UBIKWITYNY DOSTĘPNE!
Di-Ubiquitin (Lys48-linked) Recombinant Protein(17-10408)
różnice
Łańcuchy poliubikwitynowe połączone przez resztę Lys48 ubikwityny są najczęściej związane z białkami przeznaczonymi do degradacji proteosomalnej.
W przeciwieństwie do tego, łańcuchy poliubikwityny połączone przez resztę Lys63 ubikwityny (Ub) są związane z funkcjami nieproteolitycznymi, takimi jak transdukcja sygnału. Łańcuchy poli-Ub połączone przez resztę Lys63 łączą składniki sygnalizacji NFκB w wysoce regulowany sposób, a dowody genetyczne wskazują na udział łańcuchów Ub połączonych przez resztę Lys63 w odpowiedzi na stres i naprawie DNA. Badania na drożdżach sugerują, że łańcuchy Ub związane z Lys63 stymulują endocytozę.
Immunogen
Epitop: Miejsce ubikwitynacji Lys48
Immunogenem była ludzka di-ubikwityna połączona z Lys48.
Application
Immunohistochemia:
Barwienie ubikwityną (specyficzną dla Lys 48) skrawków mózgu szczura (lewy rysunek) lub ludzkiego raka piersi (prawy rysunek). Wzór barwienia wykrywa aksony neuronów w tkance mózgowej, ale nie otaczające komórki glejowe, a cytoplazma komórek guza piersi jest silnie wykrywana bez udziału jądra.
Immunocytochemia:
Konfokalna analiza IF komórek NIH/3T3, HeLa i A431 przy użyciu anty-ubikwityny (specyficznej dla Lys48) (czerwony). Filamenty aktyny wyznakowano za pomocą AlexaFluor 488-Phalloidin (zielony). Materiał jądrowy wybarwiono DAPI (niebieski).
Cytometria przepływowa:
Analiza cytometrii przepływowej komórek Jurkat przy użyciu anty-ubikwityny specyficznej dla Lys48 (#05-1307) (niebieski) i króliczej kontroli IgG (czerwony).
Immunoprecypitacja:
Królicza monoklonalna anty-ubikwityna (specyficzna dla Lys-48), klon Apu2, wytrąciła białka zawierające ubikwitynę z lizatów komórek HeLa.
Test hamowania:
Wstępna inkubacja anty-ubikwityny, specyficznej dla Lys48, z łańcuchami K48-ultiubikwityny hamowała wiązanie z lizatem komórek HeLa w Western blot.
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Metabolizm ubikwityny i ubikwityny
Przeciwciało przeciw ubikwitynie, specyficzne dla Lys48, klon Apu2 jest wysokiej jakości króliczym przeciwciałem monoklonalnym do wykrywania ubikwityny i zostało zwalidowane w FC, ICC, IP, IHC, WB, PIA.
Biochem/physiol Actions
Na podstawie homologii sekwencji oczekuje się szerokiej reaktywności krzyżowej między gatunkami.
Rozpoznaje ubikwitynę związaną z Lys48. Nie rozpoznaje ubikwityny związanej z Lys63 ani wolnej ubikwityny.
Physical form
Białko A oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne, które składa się z humanizowanego fragmentu fAb połączonego z króliczym ogonem Fc wytwarzanym w systemie rekombinowanych przeciwciał CHO. Dostarczane w 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4) 150 mM NaCl, 0,05% azydku sodu.
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko A
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować fiolkę przed zdjęciem nasadki.
Analysis Note
Kontrola
Łańcuchy poliubikwitynowe Lys48.
Western Blot Analysis:
A 1:1000-1:5000 dilution of this lot detected Lys-48 ubiquitin chains by Western blotting.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
"Epigenetics describes heritable changes in gene expression caused by non-genetic mechanisms instead of by alterations in DNA sequence. These changes can be cell- or tissue-specific, and can be passed on to multiple generations. Epigenetic regulation enriches DNAbased information, allowing a cell to vary its response across diverse biological and environmental contexts. Although epigenetic mechanisms are primarily centered in the nucleus, these mechanisms can be induced by environmental signals such as hormones, nutrients, stress, and cellular damage, pointing to the involvement of cytoplasmic and extracellular factors in epigenetic regulation."
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
05-130704053252338656