Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1820,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1820,00 zł
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
Aw39, monoclonal
species reactivity
human, rat
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
multiplexing: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
phosphorylation (pThr185/pTyr187)
Gene Information
human ... MAPK1(5594)
rat ... Mapk1(116590)
General description
Immunogen
Application
Rozcieńczenie 1:2,000-1:8,000 tej partii wykryło fosfo-MAP kinazę 1/2 (Erk1/2) w lizatach RIPA z komórek PC-12 stymulowanych NGF (rysunek A).
Beadlyte Phospho-Specificity Assay:
Rozcieńczenia 1:500-1:4000 poprzedniej partii wykryły aktywną, ale nie nieaktywną kinazę MAP/Erk2 sprzężoną z mikrosferami Luminex. (Rysunek B).
Sygnalizacja
Kinazy MAP
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Lizat komórkowy RIPA z komórek PC-12 stymulowanych NGF
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source mouse | biological source rabbit |
| antibody form culture supernatant | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form culture supernatant |
| species reactivity human, rat | species reactivity human, mouse, rat | species reactivity avian, rat, mouse, canine, human | species reactivity rat, human, mouse |
| clone Aw39, monoclonal | clone AW39R, monoclonal | clone 12D4, monoclonal | clone UP-158-22-3-10, monoclonal |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| Gene Information human ... MAPK1(5594) | Gene Information human ... MAPK3(5595) | Gene Information human ... MAPK1(5594) | Gene Information human ... MAPK3(5595) |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 04-797 | 04053252670633 |