Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 μL | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2010,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2010,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
9E8.2, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... AGO2(27161)
General description
Immunogen
Application
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Metabolizm i białka wiążące RNA
Biologia chromatyny
Białko wiążące RNA (RBP)
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu, a przed zdjęciem nasadki, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu
Analysis Note
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate - | conjugate unconjugated |
| biological source mouse | biological source rat | biological source mouse | biological source mouse |
| antibody form ascites fluid | antibody form purified antibody | antibody form ascites fluid | antibody form purified immunoglobulin |
| clone 9E8.2, monoclonal | clone 11A9, monoclonal | clone monoclonal | clone 2A8, monoclonal |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in dry ice | shipped in ambient |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało anty-Ago2, klon 9E8.2
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
All eukaryotic organisms require tight regulation of gene expression for complex processes such as development, differentiation, cell specification, and responses to environmental stimuli. Many genes are regulated post-transcriptionally, in addition to transcriptional mechanisms of gene regulation. RNA-binding proteins (RBPs) are essential for post-transcriptional gene regulation, linking transcription and translation in many processes including transcription, splicing, export, rate of translation and turnover. In all of these events, RBPs coordinate regulation of the amount of protein produced from mRNA transcripts.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 04-642 | 04053252587719 |