Przejdź do
04-1624
Przeciwciało anty-Centrin, klon 20H5
clone 20H5, from mouse
Synonim(y):
Izoforma 2 kaltraktyny, białko EF-hand, białko wiążące wapń, centryna 1, centryna, białko EF-hand, 1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Sprawdź dostępność w koszyku
1620,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
20H5, monoclonal
Application:
ICC, IP, WB
Citations:
198
1620,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZMS1054
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
20H5, monoclonal
species reactivity
rat, human, mouse
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CETN1(1068)
General description
Centryna jest kluczowym regulatorem duplikacji centrioli. Białko to jest zlokalizowane w centrosomie komórek interfazowych. Podczas mitozy centryna ulega redystrybucji do biegunów wrzeciona, co jest zgodne z dynamicznymi zmianami centrosomu podczas cyklu komórkowego. Obecne badania sugerują, że centryna wywiera przestrzenną i czasową kontrolę nad powielaniem centrioli poprzez jej rolę jako składnika struktur prekursorowych centrioli oraz poprzez okresowe zmiany jej liczebności w cyklu komórkowym.
~ 20 kDa
Immunogen
Epitop: C-terminus
Rekombinowane białko odpowiadające C-końcowi Centryny Chlamydomonas.
Application
Analiza immunocytochemiczna: Manandhar, G., et al. (1999). Cell Motil Cytoskeleton. 43(2):137-144.
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Cykl komórkowy, replikacja i naprawa DNA
Przeciwciało anty-Centrin, klon 20H5 to mysie przeciwciało monoklonalne do wykrywania centryny znanej również jako izoforma 2 kaltraktyny, białko EF-hand i zostało zatwierdzone w WB, IP, ICC.
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje C-koniec centryny.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG2aκ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicynę (pH 7,4, 150 mM NaCl) z 0,05% azydkiem sodu.
Oczyszczone białko G
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek HeLa
Evaluated by Western Blot in HeLa cell lysate.
Western Blot Analysis: 1 µg/ml of this antibody detected Centrin on 10 µg of HeLa cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ABE480MABT1353MAB079-1
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
serum
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
species reactivity
rat, human, mouse
species reactivity
human, mouse, rat
species reactivity
human
species reactivity
bovine, rat, human, mouse
clone
20H5, monoclonal
clone
polyclonal
clone
150-230-1, monoclonal
clone
15E2E2, monoclonal
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
UniProt accession no.
Q12798
UniProt accession no.
P41208
UniProt accession no.
Q9BV73
UniProt accession no.
P23297
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c