Przejdź do
04-1585
Przeciwciało anty-IL-18, klon 12E7.1
clone 12E7.1, from mouse
Synonim(y):
interleukina 18 (czynnik indukujący interferon-gamma), IL-1 gamma, czynnik indukujący IFN-gamma, iboktadekina, interleukina-18, interleukina-1 gamma, iboktadekina, czynnik indukujący interferon gamma
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki22 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1520,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
12E7.1, monoclonal
Application:
FACS, IHC
Citations:
3
1520,00 zł
Przewidywany termin wysyłki22 maja 2026Szczegóły
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB2106
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
12E7.1, monoclonal
species reactivity
human, mouse
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunohistochemistry: suitable
isotype
IgMκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... IL18(3606)
mouse ... Il18(16173)
General description
Interleukina-18 (UniProt: Q14116; znana również jako IL-18, Iboctadekin, Interferon gamma-inducing factor, IFN-gamma-inducing factor, Interleukin-1 gamma, IL-1 gamma) jest kodowana przez gen IL18 (znany również jako IGIF, IL1F4) (Gene ID: 3606) u człowieka. IL-18 jest cytokiną prozapalną, która wywołuje zarówno odpowiedzi wrodzone, jak i nabyte. Jest syntetyzowana z propeptydem (aa 1-36), który jest następnie odcinany przez kaspazy 1 i 4 w celu wygenerowania aktywnej formy dojrzałej. IL-18 ulega konstytutywnej ekspresji w monocytach, makrofagach, komórkach nabłonkowych, osteoblastach, keratynocytach i fibroblastach błony maziowej. Jej ekspresję odnotowano również w komórkach kory nadnerczy. Dojrzała IL-18 działa poprzez wiązanie się z receptorem IL-18 α (IL-18α), tworząc binarny kompleks o niskim powinowactwie, który rekrutuje IL-18β, tworząc kompleks o wysokim powinowactwie, który prowadzi do aktywacji szlaków NF-kB i kinazy MAP. IL-18 może działać synergistycznie z IL-12 w celu indukcji syntezy interferonu-γ z komórek T-helper 1 i komórek naturalnych zabójców.
~24 kDa obserwowane
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiej IL-18.
Application
Analiza immunohistochemiczna: 1:250 z poprzedniej partii wykryło IL-18 w ludzkiej tkance migdałków.
Analiza immunohistochemiczna: 1:250 z poprzedniej partii wykryło IL-18 w stanach zapalnych skóry i prawidłowych tkankach ludzkiej śledziony.
Kategoria badawcza
Zapalenie i immunologia
Podkategoria badawcza
Cytokiny i receptory cytokin
Przeciwciało anty-IL-18, klon 12E7.1 jest przeciwciałem przeciwko IL-18 do stosowania w IH, FC.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgMκ w buforze zawierającym PBS z 0,05% azydkiem sodu.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Splenocyty myszy
Evaluated by Flow Cytometry in mouse splenocytes.
Flow Cytometry Analysis: 1 g of this antibody detected IL-18 in mouse splenocytes.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
06-1115HPA003980MABF41
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
clone
12E7.1, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
AB42_51.38C8.1G3, monoclonal
species reactivity
human, mouse
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
Gene Information
human ... IL18(3606)
mouse ... Il18(16173)
Gene Information
human ... IL18(3606)
Gene Information
human ... IL18(3606)
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Solène Gatault et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 195(5), 2483-2492 (2015-07-29)
Eosinophils are multifunctional leukocytes that are involved in innate and adaptive immune responses through the expression of various receptors and mediators. Previously, we showed that human eosinophils and T cells shared cytotoxic activities against tumor cells that involved the γ-δ
Zhaoxia Liang et al.
Journal of neuroinflammation, 16(1), 226-226 (2019-11-18)
Chemerin is highly expressed in the serum, placenta tissue, and umbilical cord blood of diabetic mother; however, the impact of chemerin on cognitive disorders of offspring from mothers with diabetes in pregnancy remains unclear. A diabetic phenotype in pregnant mice
Hung-Yu Chiang et al.
Nature communications, 13(1), 874-874 (2022-02-17)
IL-18 is emerging as an IL-22-induced and epithelium-derived cytokine which contributes to host defence against intestinal infection and inflammation. In contrast to its known role in Goblet cells, regulation of barrier function at the molecular level by IL-18 is much