Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 assays | Przewidywany termin wysyłki06 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2230,00 zł |
Informacje o tej pozycji
biological source
mouse
Quality Level
clone
5E10-3E1, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
RIPAb+, Upstate®
technique(s)
RIP: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
Gene Information
human ... IGF2BP2(10644)
General description
IGF2BP2 (białko 2 wiążące mRNA insulinopodobnego czynnika wzrostu 2) jest członkiem rodziny białek wiążących mRNA IGF-II, które potranskrypcyjnie regulują IGF2 podczas etapów rozwojowych. IGF2BP1, 2 i 3 wiążą region UTR transkryptów IGF2 i są zaangażowane w transport docelowych RNA, aby umożliwić syntezę białek w określonych miejscach w cytoplazmie. Badania wykazały, że gen IGF2 może być zaangażowany w raka jajnika.
Immunogen
Application
Reprezentatywne dane partii.
Lizat komórek HepG2 był sondowany anty-IGF2BP2, klon 5E10-3E1 (rozcieńczenie 1:20 000).
Białka wizualizowano przy użyciu przeciwciała wtórnego Goat Anti-Mouse IgG sprzężonego z HRP i systemu detekcji chemiluminescencji.
Strzałka wskazuje IGF2BP2 (~66 kDa).
Uwaga: W niektórych lizatach pojawia się niescharakteryzowane pasmo o masie ~50 kDa.
Packaging
Physical form
Stężenie: 0,176 mg/ml
Normalne mysie IgG. Jedna fiolka zawierająca 125 µg oczyszczonej mysiej IgG w 125 µL buforu do przechowywania zawierającego 0,1% azydku sodu. Przechowywać w temperaturze -20°C.
RIP Primer IGF2. Jedna fiolka zawierająca 75 μL po 5 μM każdego primera specyficznego dla ludzkiego mRNA IGF2. Przechowywać w temperaturze -20°C.
FOR: GCG GCT TCT ACT TCA GCA G
REV: CAG GTG TCA TAT TGG AAG AAC
Analysis Note
Representative lot data
RIP Lysate prepared from 293 cells (2 X 10E7 cell equivalents per IP) were subjected to immunoprecipitation using 1.25 µg of either a normal mouse IgG or 1.25 µg Anti-IGF2BP2 antibody and the Magna RIP® RNA-Binding Protein Immunoprecipitation Kit (Cat. # 17-700).
Successful immunoprecipitation of IGF2BP2-associated RNA was verified by qPCR using RIP Primers IGF2, (Figure 1).
Please refer to the Magna RIP (Cat. # 17-700) or EZ-Magna RIP (Cat. # 17-701) protocol for experimental details.
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) RIP: suitable, western blot: suitable | technique(s) RIP: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable | technique(s) RIP: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable | technique(s) RIP: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable |
| species reactivity human | species reactivity canine, mouse, human | species reactivity human, rhesus macaque, mouse | species reactivity human |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| NCBI accession no. | NCBI accession no. | NCBI accession no. | NCBI accession no. |
| isotype IgG1κ | isotype - | isotype IgG2a | isotype IgG2aκ |
| clone 5E10-3E1, monoclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone 4B1-F6, monoclonal |
Klasa składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Powiązane treści
New Products: Antibodies, Assays, Small Molecules, Inhibitors, and Proteins
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 03-251 | 04053252439438 |