Przejdź do
03-209
SET7/9 ludzki rekombinowany - enzym metylotransferaza
Human recombinant SET7/9 expressed in E. Coli.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2500,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
>95% (SDS-PAGE)
Biological source:
human
2500,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
Quality Level
recombinant
expressed in E. coli
assay
>95% (SDS-PAGE)
mol wt
~41 kDa
packaging
pkg of 100 μg
manufacturer/tradename
Upstate®
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentration
1 mg/mL
technique(s)
enzyme immunoassay: suitable
UniProt accession no.
General description
Metylacja histonów odgrywa kluczową rolę w regulacji struktury chromatyny i ekspresji genów. Metylacja histonów może zachodzić na resztach Arg lub Lys, z wyjątkową selektywnością miejsca metylacji Lys w określonych pozycjach na N-końcach histonów H3 i H4. SET7/9, metylotransferaza histonów (HMTaza), która przenosi grupy metylowe na Lys4 histonu H3, tworzy kompleks z S-adenozylo-L-metioniną. Kompleks ten zawiera miejsce aktywne składające się z kieszeni wiążącej, w której cząsteczka AdoMet, w nietypowej konformacji, wiąże wąski kanał specyficzny dla substratu, do którego dostęp mają tylko niezmetylowane reszty lizyny, oraz katalityczną resztę tyrozyny.
Application
Ludzki rekombinowany SET7/9 wyrażony w E. Coli.
Biochem/physiol Actions
<1,0EU/µg białka (test LAL)
Physical form
Format: Oczyszczony
W płynie zawierającym 50 mM Tris-HCl, pH 7,5, zawierającym 0,2 M chlorku sodu, 5 mM DTT i 20% glicerolu. Roztwór zamrożony.
Preparation Note
Przechowywać przez 12 miesięcy w temperaturze -20°C od daty otrzymania. Unikać wielokrotnych cykli zamrażania/rozmrażania.
Analysis Note
Testy metylotransferazy
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
03-20904053252550867