Przejdź do
03-0211-00
Zestaw do wysokoczułego testu immunologicznego ® Human pTau231
Used for ultrasensitive quantification of Human pTau231 in human serum, plasma, and cerebrospinal fluid (CSF)
Synonim(y):
Ultraczuły test immunologiczny pTau231, Zestaw do liczenia pojedynczych cząsteczek pTau231, Zestaw do testu immunologicznego fosfo Tau 231, Zestaw do testu immunologicznego pTau231, Zestaw do wysokoczułego testu immunologicznego ® Human pTau231
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
12161503
Species reactivity:
human
Technique(s):
single molecule counting: suitable
Usage:
 kit sufficient for 96 wells
Compatibility:
for use with FemtoQuest and SMCxPRO® instruments
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Zestaw do wysokoczułego testu immunologicznego ® Human pTau231,
Quality Segment
description
Used for ultrasensitive quantification of Human pTau231 in human serum, plasma, and cerebrospinal fluid (CSF)
product line
SMC®
usage
 kit sufficient for 96 wells
species reactivity
human
technique(s)
single molecule counting: suitable
input
serum
cerebrospinal fluid (CSF)
plasma (K2 EDTA)
UniProt accession no.
compatibility
for use with FemtoQuest and SMCxPRO® instruments
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Białko Tau jest przede wszystkim białkiem strukturalnym w neuronach ośrodkowego układu nerwowego. Białka te, występujące w co najmniej sześciu różnych izoformach, zapewniają strukturę, umożliwiają sygnalizację i regulują transport. W stanach chorobowych białka Tau mogą ulegać hiperfosforylacji i tworzyć tauopatie w postaci splątków neurofibrylarnych lub gliofibrylarnych, powszechnie związanych z chorobą Alzheimera lub Parkinsona. Białko Tau fosforylowane przy treoninie-231 jest określane jako fosfo-Tau231 (pTau231). pTau231 jest uważane za obiecujący marker choroby Alzheimera, ponieważ można je wykryć w surowicy lub osoczu i jest silnie związane z fizjologicznymi zmianami w mózgu.
Kategoria badawcza : Neuronauka
Podkategoria badawcza : Choroba Alzheimera; Starzenie się; Układ nerwowy; Choroby neurodegeneracyjne; Neuronauka
Application
Alzheimer′s Disease / Aging / Nervous System / Neurodegenerative Diseases / Neuroscience
Features and Benefits
Zestaw SMC® posiada następujące cechy:
  • Dokładne i powtarzalne działanie na najnowocześniejszym systemie ultraczułych testów immunologicznych SMCxPRO®.
  • Kompatybilność ze zautomatyzowaną obsługą cieczy
Packaging
96 well assay
Analysis Note
  • Sensitivity: LLOQ 1,950 fg/mL* (SMCxPRO® Instrument)
  • Standard Curve Range: 490-500,000 fg/mL
  • Intra-assay CV: <15%
  • Inter-assay CV: <20%
  • Linearity: Serum: 114% Plasma: 166% CSF: 105%
  • Recovery: Serum: 81% Plasma: 57% CSF: 96%
*Indicative LLOQ created from average of 14 independent in house runs, where >80% met same value defined with CV & Recovery +/- 20%. Refer to CoA for lot specific performance.
Other Notes
Although pTau231 was detectable in mouse, rat, non-human primate (baboon), cow, and pig samples, the assay has not been verified for these species.
Legal Information
FEMTOQUEST is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SMC is a registered trademark of Singulex
SMCxPRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
signalword
Danger
pictograms
Health hazardExclamation mark
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - ED ENV 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
target_organs
Respiratory Tract
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Select the best immunoassay platform for your research. Compare singleplex and multiplex biomarker detection assays, instrumentation, software, and services.
Explore high-sensitivity SMC® neurology immunoassays that precisely measure low levels of neurology protein analytes, such as NF-L or Tau proteins.