A freeze-thaw cycle limit has not been tested or established for these instrument calibrators. Loaded calibrator plates should be stored at 2-8°C in a dark or light-tight container. Thawed calibrators should be stored at 2-8°C and used within 5 days or discarded.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 each | Przewidywany termin wysyłki26 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1470,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
41116107
1470,00 zł
Przewidywany termin wysyłki26 maja 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
storage temp.
-65 to -96°C
Legal Information
SMC is a registered trademark of Singulex
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. -65 to -96°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
-
Do these SMC instrument calibrators have a freeze-thaw cycle limit?