Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
Przewidywany termin wysyłki18 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 4960,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12161703
4960,00 zł
Przewidywany termin wysyłki18 maja 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
storage temp.
-65 to -96°C
Legal Information
SMC is a registered trademark of Singulex
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 02-0046-02 | 04055977327496 |