Przejdź do
01-106
FGF-2 / podstawowe białko FGF, ludzkie rekombinowane
The FGF-2 / basic FGF Protein, Human recombinant is available in a 25 µg format.
Synonim(y):
Ludzki FGF-2, Podstawowy czynnik wzrostu fibroblastów
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 μg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2030,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160405
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in Saccharomyces cerevisiae
Form:
liquid
2030,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
Quality Level
recombinant
expressed in Saccharomyces cerevisiae
form
liquid
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
input
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
-65 to -96°C
General description
Źródło produktu: Rekombinowane DNA wyrażane w drożdżach (S. cerevisiae).
Application
Rekombinowane ludzkie białko FGF-2 / podstawowe białko FGF jest dostępne w formacie 25 µg.
Physical form
Chromatografia heparynowo-sefarozowa
Płyn w PBS, pH 7,4, zawierający 0,5% BSA i 0,1% CHAPS.
Analysis Note
Routinely evaluated by Biological Activity Assay. Cultures of fetal bovine heart endothelial (FBHE) cells grown for five days in RD medium containing FBS, heparin, and FGF-2 showed more cells than cultures of FBHE cells grown in same medium without FGF-2.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
01-185SRP3043SRP3261
recombinant
expressed in Saccharomyces cerevisiae
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
form
liquid
form
liquid
form
lyophilized
form
lyophilized
UniProt accession no.
P09038
UniProt accession no.
P15692
UniProt accession no.
P09038
UniProt accession no.
P08620
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
L J Chew et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 17(1), 227-240 (1997-01-01)
We analyzed the effects of two growth factors that regulate oligodendrocyte progenitor (O-2A) development on the expression of glutamate receptor (GluR) subunits in cortical O-2A cells. In the absence of growth factors, GluR1 was the AMPA subunit mRNA expressed at
In vitro assays for neural stem cell differentiation.
Marcel M Daadi
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 198, 149-155 (2002-04-16)
G Keller et al.
Molecular and cellular biology, 13(1), 473-486 (1993-01-01)
We report that embryonic stem cells efficiently undergo differentiation in vitro to mesoderm and hematopoietic cells and that this in vitro system recapitulates days 6.5 to 7.5 of mouse hematopoietic development. Embryonic stem cells differentiated as embryoid bodies (EBs) develop
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
01-10604053252332869