Przejdź do
P-909
Acetaminophen-D4 solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
230,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8D4H5NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
155.19
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-659-6
230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
[2H]c1c([2H])c(NC(C)=O)c([2H])c([2H])c1O
InChI
1S/C8H9NO2/c1-6(10)9-7-2-4-8(11)5-3-7/h2-5,11H,1H3,(H,9,10)/i2D,3D,4D,5D
InChI key
RZVAJINKPMORJF-QFFDRWTDSA-N
General description
A stable-labeled internal standard suitable for quantitation of acetaminophen levels in urine, serum, or plasma by LC/MS or GC/MS for clinical toxicology, isotope dilution methods, P450 studies, and other pharmaceutical research. Acetaminophen, or Paracetamol, is a common over-the-counter COX inhibitor drug used for pain relief and fever reduction.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z-012P-917L-902
application(s)
forensics and toxicology
application(s)
clinical testing
application(s)
forensics and toxicology
application(s)
clinical testing
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetaminophen-D4 solution
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)