Przejdź do
C-225
Cannabivarin (CBV) solution
1 mg/mL (Methanol), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
949,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H22O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
282.38
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
949,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1 mg/mL (Methanol)
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC1=CC(CCC)=CC2=C1C3=C(C(C)(C)O2)C=CC(C)=C3
InChI
1S/C19H22O2/c1-5-6-13-10-16(20)18-14-9-12(2)7-8-15(14)19(3,4)21-17(18)11-13/h7-11,20H,5-6H2,1-4H3
InChI key
SVTKBAIRFMXQQF-UHFFFAOYSA-N
General description
This Certified Spiking Solution® is suitable as starting material in calibrators or controls for a variety of LC/MS or GC/MS applications from forensic analysis and clinical toxicology to urine drug testing. Cannabivarin (CBV), also known as cannabivarol, is a natural cannabinoid and an analog of cannabinol (CBN) found in minor amounts in the hemp plant Cannabis sativa. CBV is an oxidation product of tetrahydrocannabivarin (THCV).
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C-226C-227C-260
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
manufacturer/tradename
Cerilliant®
manufacturer/tradename
Cerilliant®
manufacturer/tradename
Cerilliant®
manufacturer/tradename
Cerilliant®
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
concentration
1 mg/mL (Methanol)
concentration
1 mg/mL in acetonitrile
concentration
1 mg/mL in methanol
concentration
1 mg/mL (1% DIPEA and 0.05% Ascorbic Acid in Acetonitrile)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
C-225-1ML04065266924459
Z423505-25EA04061833580646
Z423505-1EA04061833310090