Przejdź do
A-203
Acetaldehyde-2,4-DNPH
certified reference material, vial of 100 mg, Cerilliant®
Synonim(y):
Acetaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH=NNHC6H3(NO2)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
224.17
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Level
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
vial of 100 mg
manufacturer/tradename
Cerilliant®
mp
165-168 °C (lit.)
format
neat
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
C\C=N\Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H8N4O4/c1-2-9-10-7-4-3-6(11(13)14)5-8(7)12(15)16/h2-5,10H,1H3/b9-2+
InChI key
ONBOQRNOMHHDFB-XNWCZRBMSA-N
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P-172C-261A-202
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
mp
165-168 °C (lit.)
mp
152-155 °C (lit.)
mp
192-195 °C (lit.)
mp
-
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
manufacturer/tradename
Cerilliant®
manufacturer/tradename
Cerilliant®
manufacturer/tradename
Cerilliant®
manufacturer/tradename
Cerilliant®
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
SML0983-5MG04061826694213
SML0983-25MG04061833025857
GE80-1129-3704061834084396
SAB4504585-100UG04061832526850
SAB4301558-100UL04061837440168
719935-5G04061832855509
719943-5G04061832855516
719943-1G04061826138700
719935-1G04061826138694
A-203-100MG04065268552780
HMI0357-5NMOL04061831392708
SYNC364620C-1EA04061832191188
SYNC361720C-1EA04061832191089
MLMIR012104061836707453
EHU102151-20UG04061828612659
EHU102151-50UG04061828373727
EHU103851-20UG04061828601615
MLMIR012204061836707460
MLTUD012104061836087555
MLTUD012204061836087562
EHU103851-50UG04061828374939
SYNC361720-1EA04061832191072
SYNC362620-1EA04061832191102
CLS69413L-1EA04061825884004
Z567418-1EA04061832804071