Przejdź do
A-194
Amisulpride-D5 solution
100 μg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Synonim(y):
4-Amino-N-[[1-(ethyl-1,1,2,2,2-d5)-2-pyrrolidinyl]methyl]-5-(ethylsulfonyl)-2-methoxybenzamide, N-[[1-(Pentadeuterioethyl)-2-pyrrolidinyl]methyl]-2-methoxy-4-amino-5-(ethylsulfonyl)benzamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
885,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H22D5N3O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
374.51
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
885,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Level
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL in methanol
format
single component solution
storage temp.
-10 to -25°C
General description
This stable-labeled Certified Spiking Solution® is suitable for quantitation of amisulpride in a variety of applications from therapeutic drug monitoring, forensic analysis and clinical toxicology to urine drug testing. Amisulpride, sold under the brand name Solian among others, is an atypical antipsychotic medication used to treat schizophrenia and dysthymia.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A-193D-907M-128
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
manufacturer/tradename
Cerilliant®
manufacturer/tradename
Cerilliant®
manufacturer/tradename
Cerilliant®
manufacturer/tradename
Cerilliant®
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
concentration
100 μg/mL in methanol
concentration
1 mg/mL in methanol
concentration
1.0 mg/mL in methanol
concentration
1.0 mg/mL in methanol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F
flash_point_c
9.7 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
SAB1103801-200UL04061837162749
A-194-1ML04065268969007
59845-25G04061835561025
14-68404053252373343
14-684M04053252732300