Przejdź do
A-147
Acylcarnitines IS Mix 2 (C4,iC5,C6,C8,C10,C12,C14,C18) solution
100-200 μg/mL (90:10 Methanol: 1% aqueous formic acid), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Synonim(y):
Acylcarnitine Internal Standard Mix
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19C9H28NO4
Masa cząsteczkowa:
442.53
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
composition
Butyryl-L-Carnitine-(N-Methyl-D3), 100 μg/mL , Decanoyl-L-Carnitine-(N-Methyl-D3), 100 μg/mL , Hexanoyl-L-Carnitine-(N-Methyl-D3), 100 μg/mL , Isovaleryl-DL-Carnitine-(N,N,N-trimethyl-D9), 100 μg/mL , Lauroyl-L-Carnitine-(N,N,N-Trimethyl-D9), 100 μg/mL , Myristoyl-L-Carnitine-(N,N,N-Trimethyl-D9), 100 μg/mL , Octanoyl-L-Carnitine-(N-Methyl-D3), 100 μg/mL , Stearoyl-L-Carnitine-(N-Methyl-D3), 200 μg/mL
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100-200 μg/mL (90:10 Methanol: 1% aqueous formic acid)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
multi-component solution
storage temp.
−70°C
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
In this article we provide a complete workflow of quantification and identification of acylcarnitines in dried blood spots (DBS) using stable isotope-labeled (SIL) acylcarnitines CRMs by FIA-MS/MS.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
COND147-500ML04061837913501
COND147-1L04061837913495
MAB330104053252399084
A4361-10UG04061832847498
SCC44004065270293756
SAB4300594-100UG04061832705088
SRP2016-10UG04061837198823
662048-100UL04055977261097
SAB4300278-100UG04061831496611
SRP2018-4UG04061832782966
SRP2017-10UG04061837198861
SRP2017-500UG04061834377344
HMI0232-5NMOL04061828852840
MLMIR073804061836709990
MSTUD073804061836861476
MLTUD073904061836066994
MLTUD073804061836066987
MLMIR073904061836710002
CLS61006-12EA04061831701982
SAB4700636-100UG04061829672980
SAB4700635-100UG04061829672973
SYNP170004-1EA04061832197722
R2777-100UG04061836276416
C4419-1EA04061826753910