Przejdź do
Z231908
Duran® beakers
capacity 2,000 mL, low form
Synonim(y):
211066301, container, flask, glass beaker, jar, vessle
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1320,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121803
Capacity:
2,000 mL
Material:
borosilicate glass 3.3
Feature:
graduations
1320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
borosilicate glass 3.3
feature
graduations
manufacturer/tradename
DURAN®, Schott
availability
not available in USA and Canada
H × O.D.
185 mm × 132 mm
capacity
2,000 mL
General description
With spout. Meets ISO 3819 and DIN 12331 standards.
Features and Benefits
  • Complies with ISO 3819
  • Manufactured from borosilicate glass 3.3
  • Spout for clean pouring
  • Fired-on, highly durable white ceramic
  • Easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content
Other Notes
Browse all glass beakers
Legal Information
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z232025Z231843Z231975
Duran® beakers capacity 2,000 mL, low form
Z231908
Duran® beakers
Duran® beakers capacity 2,000 mL, Tall form
Z232025
Duran® beakers
Duran® beakers capacity 250 mL, Tall form
Z231975
Duran® beakers
material
borosilicate glass 3.3
material
borosilicate glass 3.3
material
borosilicate glass 3.3
material
borosilicate glass 3.3
capacity
2,000 mL
capacity
2,000 mL
capacity
250 mL
capacity
250 mL
feature
graduations
feature
graduations
feature
graduations
feature
graduations
H × O.D.
185 mm × 132 mm
H × O.D.
240 mm × 120 mm
H × O.D.
95 mm × 69 mm
H × O.D.
120 mm × 60 mm
manufacturer/tradename
DURAN®, Schott
manufacturer/tradename
DURAN®, Schott
manufacturer/tradename
DURAN®, Schott
manufacturer/tradename
DURAN®, Schott
availability
not available in USA and Canada
availability
not available in USA and Canada
availability
not available in USA and Canada
availability
not available in USA and Canada
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Duran® beakers
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)