Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 582,00 zł |
Informacje o tej pozycji
582,00 zł
material
borosilicate glass flask, round bottom , single-neck (high vaccum valve)
joint
joint: ST/NS19/22
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware F541950
capacity
50 mL, 50 mL
valve size
0-4 mm
General description
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| material borosilicate glass flask, single-neck (high vaccum valve), round bottom | material borosilicate glass flask, round bottom , single-neck (high vaccum valve) | material borosilicate glass flask, round bottom , single-neck (high vaccum valve) | material borosilicate glass flask, round bottom , single-neck (high vaccum valve) |
| manufacturer/tradename Synthware F541950 | manufacturer/tradename Synthware F541050 | manufacturer/tradename Synthware F549100 | manufacturer/tradename Synthware F541100 |
| capacity 50 mL , 50 mL | capacity 50 mL , 50 mL | capacity 100 mL , 100 mL | capacity 100 mL , 100 mL |
| joint joint: ST/NS19/22 | joint joint: ST/NS14/20 | joint joint: ST/NS19/22 | joint joint: ST/NS14/20 |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| valve size 0-4 mm | valve size 0-4 mm | valve size 0-4 mm | valve size 0-4 mm |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| SYNF541950-1EA | 04061832195049 |