Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 119,00 zł 107,10 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121804
Capacity:
50 mL, 50 mL
Material:
borosilicate glass flask, pear-shaped , single-neck
Joint:
joint: ST/NS19/22
Packaging:
pkg of 1 ea
107,10 zł
Cena katalogowa119,00 złZaoszczędź 10%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
borosilicate glass flask, pear-shaped , single-neck
joint
joint: ST/NS19/22
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware F311950
capacity
50 mL, 50 mL
General description
Heavy wall design. All sizes listed below are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Synthware F311950 | manufacturer/tradename Synthware F311450 | manufacturer/tradename Synthware F312450 | manufacturer/tradename Synthware F311405 |
| capacity 50 mL , 50 mL | capacity 50 mL , 50 mL | capacity 50 mL , 50 mL | capacity 5 mL , 5 mL |
| material borosilicate glass flask, single-neck , pear-shaped | material borosilicate glass flask, pear-shaped , single-neck | material borosilicate glass flask, pear-shaped , single-neck | material borosilicate glass flask, pear-shaped , single-neck |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| joint joint: ST/NS19/22 | joint joint: ST/NS14/20 | joint joint: ST/NS24/40 | joint joint: ST/NS14/20 |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| SYNF311950-1EA | 04061832193144 |