Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 329,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
Material:
colorless tube, glass tube
Packaging:
pkg of 1 ea
329,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
colorless tube, glass tube
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware F283045C
disc diam.
30 mm
stem O.D. × L
8 mm × 150 mm
General description
The 90° angle permits bubbles to be spread over a large area. Stem is 8 mm O.D. × 150 Length; XC stands for extra coarse porosity
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Synthware F283045C | manufacturer/tradename Synthware F282035M | manufacturer/tradename Synthware F284060M | manufacturer/tradename Synthware F284060X |
| material colorless tube, glass tube | material colorless tube, glass tube | material colorless tube, glass tube | material colorless tube, glass tube |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| stem O.D. × L 8 mm × 150 mm | stem O.D. × L 8 mm × 150 mm | stem O.D. × L 8 mm × 150 mm | stem O.D. × L 8 mm × 150 mm |
| disc diam. 30 mm | disc diam. 20 mm | disc diam. 40 mm | disc diam. 40 mm |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| SYNF283045C-1EA | 04061832192765 |