Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1180,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
23151816
1180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócjoint
joint: ST/NS top24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C376030
technique(s)
HPLC: suitable
I.D. × L
53.0 mm × 305 mm
capacity
1000 mL
suitability
suitable for chromatography
General description
With 24/40 outer joint at top. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| suitability suitable for chromatography | suitability suitable for chromatography | suitability suitable for chromatography | suitability suitable for chromatography |
| I.D. × L 53.0 mm × 305 mm | I.D. × L 26.0 mm × 305 mm | I.D. × L 26.0 mm × 254 mm | I.D. × L 13.4 mm × 305 mm |
| joint joint: ST/NS top24/40 | joint joint: ST/NS top24/40 | joint joint: ST/NS top24/40 | joint joint: ST/NS top24/40 |
| technique(s) HPLC: suitable | technique(s) HPLC: suitable | technique(s) HPLC: suitable | technique(s) HPLC: suitable |
| capacity 1000 mL | capacity 500 mL | capacity 50 mL | capacity 100 mL |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| SYNC376030-1EA | 04061832191294 |