Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 235,00 zł |
Informacje o tej pozycji
235,00 zł
material
colorless tube, glass tube
joint
joint: ST/NS19/22
agency
suitable for EPA 1613
sterility
non-sterile
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C291910
capacity
10 mL
General description
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility - | sterility - |
| capacity 10 mL | capacity 25 mL | capacity - | capacity - |
| manufacturer/tradename Synthware C291910 | manufacturer/tradename Synthware C291925 | manufacturer/tradename Synthware T230012 | manufacturer/tradename Synthware T230015 |
| material colorless tube, glass tube | material colorless tube, glass tube | material V-bottom bottom, colorless tube, glass tube | material V-bottom bottom, colorless tube, glass tube |
| joint joint: ST/NS19/22 | joint joint: ST/NS19/22 | joint joint: ST/NS14/20 | joint joint: ST/NS14/20 |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| SYNC291910-1EA | 04061832190976 |