Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H15N · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
185.69
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Form:
solid
Produkt P199 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
solid
Quality Segment
mp
143-144 °C
SMILES string
Cl.CCC(N)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H15N.ClH/c1-2-10(11)8-9-6-4-3-5-7-9;/h3-7,10H,2,8,11H2,1H3;1H
InChI key
RHTQCQVKUHGGAP-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| P199-5MG | 04061834357629 |