Przejdź do
GF67028126
Polyacrylonitrile-Butadiene-Styrene
(ABS), rod, diam. 12.7 mm, L 600 mm, natural
Synonim(y):
AB307913
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12352100
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 670-281-26
L
600 mm
diam.
12.7 mm
color
natural
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
GF31714994GF38839911GF19325358
L
600 mm
L
300 mm
L
1200 mm
L
100 mm
diam.
12.7 mm
diam.
12.7 mm
diam.
12.7 mm
diam.
12.7 mm
manufacturer/tradename
Goodfellow 670-281-26
manufacturer/tradename
Goodfellow 317-149-94
manufacturer/tradename
Goodfellow 388-399-11
manufacturer/tradename
Goodfellow 193-253-58
form
rod
form
rod
form
rod
form
rod
color
natural
color
natural
color
natural
color
natural
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
GF67028126-5EA04061825060392
GF67028126-2EA04061825060385
GF67028126-1EA04061825060378