Przejdź do
F12405
5-Fluoro-2-nitrotoluene
97%
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3C6H3(NO2)F
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
155.13
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
207-164-4
MDL number:
Assay:
97%
assay
97%
refractive index
n20/D 1.527 (lit.)
bp
97-98 °C/10 mmHg (lit.)
density
1.272 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(F)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6FNO2/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9(10)11/h2-4H,1H3
InChI key
JHFOWEGCZWLHNW-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
188.6 °F
flash_point_c
87 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)