Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 8230,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.61
UNSPSC Code:
81141502
8230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócproduct line
SynLectro®
General description
SynLectro® 200 mL Jacketed Glass Cell with PTFE Stopper is the part of the SynLectro® Electrolysis Platform for synthetic electrochemistry.
Features and Benefits:
SynLectro® Electrolysis Platform
The SynLectro® Electrolysis Platform is a portfolio of labware products and electrodes designed to simplify and standardize preparative scale electrosynthesis. Learn more about each component, designed with consistency, reproducibility, and safety in mind.
Features and Benefits:
- Designed to simplify setup, optimize reactivity, and improve safety
- Side-arm enables connection to reflux condenser or inert gas
- Jacket supports thermal control
- Chemical resistant material (PTFE)
- Protects electrical contacts from electrolytes
- Sleeve (optional) prevents seized joints
SynLectro® Electrolysis Platform
The SynLectro® Electrolysis Platform is a portfolio of labware products and electrodes designed to simplify and standardize preparative scale electrosynthesis. Learn more about each component, designed with consistency, reproducibility, and safety in mind.
Legal Information
SynLectro is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| product line SynLectro® | product line SynLectro® | product line SynLectro® | product line SynLectro® |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Learn about our new SynLectro™ Electrolysis Platform that has been designed to simplify and standardize electrochemical organic synthesis at research and batch scale.
Poznaj naszą nową platformę elektrolizy SynLectro™, która została zaprojektowana w celu uproszczenia i standaryzacji elektrochemicznej syntezy organicznej w skali badawczej i wsadowej.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| ESYNTH006-1EA | 04065265638203 |