Przejdź do
D16207
4,4′-Diaminodiphenylamine sulfate salt
technical grade, 85%
Synonim(y):
4,4′-Iminodianiline sulfate salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(H2NC6H4)2NH·H2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
297.33
EC Number:
258-748-0
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
3922166
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical grade
assay
85%
mp
300 °C (lit.)
SMILES string
OS(O)(=O)=O.Nc1ccc(Nc2ccc(N)cc2)cc1
InChI
1S/C12H13N3.H2O4S/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12;1-5(2,3)4/h1-8,15H,13-14H2;(H2,1,2,3,4)
InChI key
OOZQLPDAELLDNY-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)