Przejdź do
C409
(1R,3S)-(+)-Camphoric acid
99%
Synonim(y):
(+)-Camphoric acid, (1R,3S)-1,2,2-Trimethyl-1,3-cyclopentanedicarboxylic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
168,00 zł
126,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
449,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H16O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.23
UNSPSC Code:
51113400
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-715-0
Beilstein/REAXYS Number:
2050204
MDL number:
Assay:
99%
Form:
powder
126,00 zł
Cena katalogowa168,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
form
powder
optical activity
[α]20/D 46°, c = 1 in ethanol
mp
183-186 °C (lit.)
SMILES string
CC1(C)[C@H](CC[C@@]1(C)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H16O4/c1-9(2)6(7(11)12)4-5-10(9,3)8(13)14/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,11,12)(H,13,14)/t6-,10+/m1/s1
InChI key
LSPHULWDVZXLIL-LDWIPMOCSA-N
General description
Camphoric acid is a diacid, generally prepared by the oxidation of terpene (+)-camphor. It can be used as a chirality inducing agent in some organic reactions.
Application
(1R,3S)-(+)-Camphoric acid may be used in the preparation (1R,2S,3R,5S)-2,3-dibenzyl-1,8,8-trimethyl-3-thianiumbicyclo[3.2.1]octane perchlorate. It reacts with uranyl nitrate in pyridine(py) or py/methanol(MeOH) to form novel uranyl-organic assemblages.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)