Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 245,00 zł 183,75 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ClC6H4CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
137.57
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-172-6
Beilstein/REAXYS Number:
1906694
MDL number:
Assay:
99%
Form:
crystals
183,75 zł
Cena katalogowa245,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
99%
form
crystals
mp
38-40 °C (lit.)
SMILES string
Clc1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C7H4ClN/c8-7-3-1-2-6(4-7)5-9/h1-4H
InChI key
WBUOVKBZJOIOAE-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay 99% | assay 99% | assay 98% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form crystals | form solid | form crystals | form solid |
| mp 38-40 °C (lit.) | mp 90-93 °C (lit.) | mp 43-46 °C (lit.) | mp 102-105 °C (lit.) |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
206.6 °F
flash_point_c
97 °C
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?