Przejdź do
B65004
4-Bromo-2,2-diphenylbutyronitrile
95%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
BrCH2CH2C(C6H5)2CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
300.19
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
EC Number:
254-337-5
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
95%
mp
67-69 °C (lit.)
SMILES string
BrCCC(C#N)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C16H14BrN/c17-12-11-16(13-18,14-7-3-1-4-8-14)15-9-5-2-6-10-15/h1-10H,11-12H2
InChI key
IGYSFJHVFHNOEI-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)