Przejdź do
B5453
2-Benzimidazolylurea
98%
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H8N4O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.18
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
246-209-2
MDL number:
Assay:
98%
Form:
powder
Quality Segment
assay
98%
form
powder
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
NC(=O)Nc1nc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C8H8N4O/c9-7(13)12-8-10-5-3-1-2-4-6(5)11-8/h1-4H,(H4,9,10,11,12,13)
InChI key
LNYZEFQMIURYEI-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)