Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CONHC6H4OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.16
EC Number:
203-157-5
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
2208089
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
98%
form
crystals
mp
168-172 °C (lit.)
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(=O)Nc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H9NO2/c1-6(10)9-7-2-4-8(11)5-3-7/h2-5,11H,1H3,(H,9,10)
InChI key
RZVAJINKPMORJF-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... FAAH(2166), PTGS1(5742), PTGS2(5743), TRPV1(7442)
Application
Analgesic.
4-Acetamidophenol may be used to synthesize cis-and trans-4-acetamidocyclohexanol in the presence of Mg, Na or Ce modified ruthenium-supported catalysts.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
364.3 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
184.6 °C - Pensky-Martens closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Influence of modifiers on the performance of Ru-supported catalysts on the stereoselective hydrogenation of 4-acetamidophenol.
Bachiller-Baeza B, et al.
Applied Surface Science, 253(10), 4805-4813 (2007)
Chemically modified polymeric filtration membranes for the selective elimination of active pharmaceutical ingredients from water.
Gong YS, et al.
Polymers For Advanced Technologies, 24(10), 861-865 (2013)
Partial molar volume of paracetamol in water, 0.1 M HCl and 0.154 M NaCl at T= (298.15, 303.15, 308.15 and 310.65) K and at 101.325 kPa.
Iqbal MJ and Malik QM.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 37(12), 1347-1350 (2005)
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| A7302-2.5KG | 04061835347131 |
| A7302-100G | 04061835347117 |
| A7302-100G-A | 04061833384022 |
| A7302-5G-A | 04061833384039 |
| A7302-500G | 04061835347148 |
| A7302-1KG | 04061835347124 |