Przejdź do
92251
Trimethylamine
≥99.0%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
59.11
EC Number:
200-875-0
UNSPSC Code:
12142100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
956566
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Form:
gas
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
2.09 (vs air)
vapor pressure
13.3 psi ( 21 °C)
assay
≥99.0%
form
gas
autoignition temp.
374 °F
expl. lim.
11.6 %
impurities
≤0.05% ammonia, ≤0.05% methylamine, ≤0.2% dimethylamine
bp
3-4 °C (lit.)
mp
−117 °C (lit.)
density
0.63 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CN(C)C
InChI
1S/C3H9N/c1-4(2)3/h1-3H3
InChI key
GETQZCLCWQTVFV-UHFFFAOYSA-N
Packaging
pressure tin with 250 mL (net ~155 g)
Other Notes
Sales restrictions may apply
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trimethylamine
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
2A - Gases
wgk
WGK 1
flash_point_f
19.4 °F - closed cup
flash_point_c
-7 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)