Przejdź do
91040
Glyceryl trioctanoate
technical, ≥90% (GC)
Synonim(y):
1,2,3-Tricapryloylglycerol, 1,2,3-Trioctanoylglycerol, Glycerol tricaprylate, Glycerol trioctanoate, Glyceryl tricaprylate, Tricaprylin, Trioctanoin
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[CH3(CH2)6COOCH2]2CHOCO(CH2)6CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
470.68
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-686-5
Beilstein/REAXYS Number:
1717202
MDL number:
grade
technical
assay
≥90% (GC)
form
liquid
bp
233 °C/1 mmHg (lit.)
density
0.956 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
ester
SMILES string
CCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCC)OC(=O)CCCCCCC
InChI
1S/C27H50O6/c1-4-7-10-13-16-19-25(28)31-22-24(33-27(30)21-18-15-12-9-6-3)23-32-26(29)20-17-14-11-8-5-2/h24H,4-23H2,1-3H3
InChI key
VLPFTAMPNXLGLX-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
awg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
730742-5G04061832102603