Przejdź do
900752
1-Ethyl-1,2,5,6-tetrahydro-4-methyl-2,6-dioxo-3-pyridinecarbonitrile
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H10N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.19
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12352103
assay
>98%
form
solid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
900752-1G04061824070750