Przejdź do
900291
Poly(caprolactone-co-glycolide)
caprolactone:glycolide 95:5, viscosity 1.0 dL/g 
Synonim(y):
PCL-PGA
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(C6H10O2)m(C4H4O4)nCH3
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12162002
form
powder or granules (chips)
feed ratio
caprolactone:glycolide 95:5
viscosity
1.0 dL/g
transition temp
flash point >230 °F, Tm 53-57 °C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly(caprolactone-co-glycolide)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
900291-5G04061833234020