The particle size for this item is 7.9 nm
Przejdź do
Informacje o tej pozycji
Quality Level
form
dispersion
λmax
605 nm
fluorescence
λem 620 nm, λem 620 nm±10 nm, quantum yield >50%
functional group
amine
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Legal Information
Disclaimer
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1306-24-7
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Cadmium-free quantum dots for bioimaging offer design and synthesis strategies, enhancing bioimaging and sensing applications.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 900239-250UL | 04061833224700 |
-
What is the exact size of this QD?