Przejdź do
86987
3-(tert-Butoxy)propionic acid
≥98.0% (T)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H14O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.18
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
≥98.0% (T)
Form:
liquid
assay
≥98.0% (T)
form
liquid
density
0.989 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)OCCC(O)=O
InChI
1S/C7H14O3/c1-7(2,3)10-5-4-6(8)9/h4-5H2,1-3H3,(H,8,9)
InChI key
KXZYUJNAHMNZBA-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)