Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H18N2O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
250.32
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
≥97.0% (HPLC)
Form:
liquid
assay
≥97.0% (HPLC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.476-1.482
density
1.21 g/mL at 20 °C
SMILES string
COS([O-])(=O)=O.CCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C8H15N2.CH4O4S/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;1-5-6(2,3)4/h6-8H,3-5H2,1-2H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
MEMNKNZDROKJHP-UHFFFAOYSA-M
Other Notes
Halogen free ionic liquid
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
J.S. Yadav et al.
New. J. Chem., 27, 462-462 (2003)
T. Itoh et al.
Chemistry Letters (Jpn), 32, 654-654 (2003)
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 83086-5G | 04061838056429 |
| 83086-50G | 04061833425831 |