Przejdź do
790486
Bisphenol A-13C12 sulfate-(rings-13C12) sodium salt
99 atom % 13C, 95% (CP)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C12C3H15NaO5S
Masa cząsteczkowa:
342.24
UNSPSC Code:
12352108
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
95% (CP)
Mass shift:
M+12
Form:
solid
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
95% (CP)
form
solid
mass shift
M+12
SMILES string
O[13C]1=[13CH][13CH]=[13C](C(C)(C)[13C]2=[13CH][13CH]=[13C](OS(=O)([O-])=O)[13CH]=[13CH]2)[13CH]=[13CH]1.[Na+]
InChI
1S/C15H16O5S.Na/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(10-6-12)20-21(17,18)19;/h3-10,16H,1-2H3,(H,17,18,19);/q;+1/p-1/i3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1;
InChI key
IENSPWAUWOIJJS-HKPOLAPPSA-M
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
738409720186729906
mass shift
M+12
mass shift
M+12
mass shift
M+12
mass shift
M+12
assay
95% (CP)
assay
95% (CP)
assay
98% (CP)
assay
98% (CP)
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
form
solid
form
solid
form
crystals
form
solid
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)