Przejdź do
773085
Fmoc-N-Me-Glu(OtBu)-OH
97%
Synonim(y):
N-Methyl glutamic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H29NO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
439.50
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Aby zapytać o ten produkt 773085, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
97%
form
powder or crystals
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
116-119 °C
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC([C@H](CCC(OC(C)(C)C)=O)N(C)C(OCC1C2=C(C3=C1C=CC=C3)C=CC=C2)=O)=O
InChI
1S/C25H29NO6/c1-25(2,3)32-22(27)14-13-21(23(28)29)26(4)24(30)31-15-20-18-11-7-5-9-16(18)17-10-6-8-12-19(17)20/h5-12,20-21H,13-15H2,1-4H3,(H,28,29)/t21-/m0/s1
InChI key
FVUASVBQADLDRO-NRFANRHFSA-N
Application
Fmoc-protected N-methyl amino acid. N-methyl amino acids have shown enhanced biological stability in peptides compared to standard amino acids.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)