Przejdź do
739766
Methyl 2-iodo-5-methylbenzoate
95%
Synonim(y):
2-Iodo-5-methylbenzoic acid methyl ester
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H9IO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
276.07
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
95%
Form:
liquid
assay
95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.596
density
1.674 g/mL at 25 °C
functional group
ester, iodo
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COC(=O)c1cc(C)ccc1I
InChI
1S/C9H9IO2/c1-6-3-4-8(10)7(5-6)9(11)12-2/h3-5H,1-2H3
InChI key
DHYMLHOXGMUIDZ-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
>230.0 °F
flash_point_c
> 110 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
739766-1G04061825593173